Learn More
CaMKI gamma Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Spécification
| Antigène | CaMKI gamma |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30229625
|
Novus Biologicals
NBP3-38420-20ul |
20 μL |
190.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30226486
|
Novus Biologicals
NBP3-38420-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CaMKI gamma Polyclonal antibody specifically detects CaMKI gamma in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpécification
| CaMKI gamma | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein Kinase | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 57172 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| calcium/calmodulin-dependent protein kinase IG, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1G, CaM kinase I gamma, CaM kinase IG, CaMKI gamma, CaM-KI gamma, caMKIG, CaMK-like CREB kinase III, CLICKIII, dJ272L16.1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, VWS1CLICK III | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 217-476 of human CaMKI gamma (NP_065172.1).,, Sequence:, PPFYEETESKLFEKIKEGYYEFESPFWDDISESAKDFICHLLEKDPNERYTCEKALSHPWIDGNTALHRDIYPSVSLQIQKNFAKSKWRQAFNAAAVVHHMRKLHMNLHSPGVRPEVENRPPETQASETSRPSSPEITITEAPVLDHSVALPALTQLPCQHGRRPTAPGGRSLNCLVNGSLHISSSLVPMHQGSLAAGPCGCCSSCLNIGSKGKSSYCSEPTLLKKANKKQNFKSEVMVPVKASGSSHCRAGQTGVCLIM | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |