missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAMLG Antibody (OTI1A3), FITC, Novus Biologicals™

Code produit 18161663 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18161663 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18161663 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270331F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CAMLG Monoclonal specifically detects CAMLG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CAMLG
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI1A3
Conjugué FITC
Dilution Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène calcium modulating ligand, calcium signal-modulating cyclophilin ligand, calcium-signal modulating cyclophilin ligand, CAMLcalcium-modulating cyclophilin ligand, cyclophilin B-binding protein, MGC163197
Symboles de gène(s) CAMLG
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human CAMLG (NP_001736) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 819.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.