Learn More
Novus Biologicals™ Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (nimacimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 893.00€
Spécification
Antigène Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Clone nimacimab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30044279
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28124-1mg
1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30044137
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28124-100ug
100 μg
349.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30046665
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28124-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR
CB1/ CNR1
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
nimacimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q96F85
1268
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.