Learn More
CAPS (cristaux blancs fins), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 9,7 à 11,1.
Spécification
Nom chimique ou matériau | CAPS |
Point de fusion | 324°C |
Couleur | Blanc |
pH | 3.0 to 7.0 |
Forme physique | Poudre / Solide |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
Identification | Pass Test |
Formule linéaire | C6H11NH(CH2)3SO3H |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CAPS
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.