missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbohydrate Sulfotransferase 15/CHST15 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Code produit 30647852 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30647852 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30647852 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF3365MFV610

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Carbohydrate Sulfotransferase 15/CHST15 Polyclonal antibody specifically detects Carbohydrate Sulfotransferase 15/CHST15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Carbohydrate Sulfotransferase 15/CHST15
Applications Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène B cell RAG associated protein (GALNAC4S-6ST), B-cell RAG-associated gene protein, BRAGKIAA0598RP11-47G11.1, carbohydrate (N-acetylgalactosamine 4-sulfate 6-O) sulfotransferase 15, carbohydrate sulfotransferase 15, DKFZp781H1369, EC 2.8.2.33, GalNAc4S-6ST, GALNAC4S6ST, hBRAG, MGC34346, N-acetylgalactosamine 4-sulfate 6-O-sulfotransferase
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carbohydrate Sulfotransferase 15/CHST15, Ser99-Thr561, Accession # Q7LFX5
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51363
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.