missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Carbonic Anhydrase III/CA3 Antibody (CA3/7885) [FITC], Novus Biologicals™

Code produit 30036939 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30036939 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30036939 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP327029F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase III/CA3 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase III/CA3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Carbonic Anhydrase III/CA3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CA3/7885
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène CAIII, CA-III, Car3, Carbonate dehydratase III, carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III, carbonic anhydrase III, muscle specific, EC 4.2.1.1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment of human Carbonic Anhydrase III/CA3 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 761
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.