missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase IV/CA4 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18444941 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
25 μL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18444941 25 μL 25µL
18286376 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444941 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP18822625ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IV/CA4 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IV/CA4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Carbonic Anhydrase IV/CA4
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène CAIV, CA-IV, Car4, Carbonate dehydratase IV, carbonic anhydrase 4, carbonic anhydrase IVRP17, carbonic dehydratase IV, EC 4.2.1.1, retinitis pigmentosa 17 (autosomal dominant)
Symboles de gène(s) CA4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VTTKAKVDKKLGRFFFSGYDKKQTWTVQNNGHSVMMLLENKASISGGGLPAPYQAKQLHLHWSDLPYKGSEHSLDGEHFAMEMHIVHEKEKGTSRNVKEAQDPEDEIAVLA
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 762
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.