missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Antibody (005), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
| Immunogène | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Carbonic Anhydrase VIII/CA8 (Uniprot#: P28651; Met1-Gln291). |
| Identification génétique (Entrez) | 767 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?