missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase XII/CA12 Antibody (315602) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Code produit 30647451 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30647451 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30647451 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2190MFV450

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase XII/CA12 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XII/CA12 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Carbonic Anhydrase XII/CA12
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 315602
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Carbonate dehydratase XII, carbonic anhydrase 12, carbonic anhydrase XIICAXII, carbonic dehydratase, CA-XII, EC 4.2.1.1, FLJ20151, HsT18816, Tumor antigen HOM-RCC-3.1.3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carbonic Anhydrase XII/CA12, Ala25-Gln291, Accession # O43570
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 771
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.