Learn More
Carboxypeptidase A1/CPA1 Antibody (rCPA1/8688), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18601924 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601924 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601924 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321082PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Carboxypeptidase A1/CPA1 Monoclonal antibody specifically detects Carboxypeptidase A1/CPA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Carboxypeptidase A1/CPA1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rCPA1/8688
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène carboxypeptidase A1, carboxypeptidase A1 (pancreatic), CPA, EC 3.4.17, EC 3.4.17.1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Carboxypeptidase A1/CPA1 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Mast Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1357
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus