missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carboxypeptidase A4/CPA4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18615190 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18615190 0.02 mL 0.02mL
18625190 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18615190 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2923720.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Carboxypeptidase A4/CPA4 Polyclonal antibody specifically detects Carboxypeptidase A4/CPA4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Carboxypeptidase A4/CPA4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène Carboxypeptidase A3, carboxypeptidase A4, CPA3EC 3.4.17, EC 3.4.17.-, EC 3.4.17.1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 114-280 of human CPA4 (NP_057436.2). SSNNFNYGAYHSLEAIYHEMDNIAADFPDLARRVKIGHSFENRPMYVLKFSTGKGVRRPAVWLNAGIHSREWISQATAIWTARKIVSDYQRDPAITSILEKMDIFLLPVANPDGYVYTQTQNRLWRKTRSRNPGSSCIGADPNRNWNASFAGKGASDNPCSEVYHGP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51200
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.