Learn More
Heathrow Scientific Boîte de flacons cryogéniques en carton, 50 mm
La boîte de flacons cryogéniques en carton est destinée au stockage d’échantillons et de tubes de petite taille
48.65€ - 71.25€
Spécification
Capacité (métrique) | 1,5/2,0 ml |
---|---|
Description | Boîte pour flacons cryogéniques en carton |
Matériau | Carton |
À utiliser avec (application) | Flacons |
Capacité | Flacons |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16340756
|
Heathrow Scientific
HS2860CB |
Bleu |
71.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16350756
|
Heathrow Scientific
HS2860CR |
Rouge |
48.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16360756
|
Heathrow Scientific
HS2860CY |
Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Boîte de flacon et couvercle uniquement (les partitions doivent être commandées séparément)
- Tubes de 1,5/2,0 ml
- Doit utiliser des tubes capables d’être stockés à la température requise de l’utilisateur
- Stocker dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur LN2, -196°C
- Les orifices d’aération permettent le refroidissement et l’élimination du LN2
- Non recommandés pour l’autoclavage
Spécification
1,5/2,0 ml | |
Carton | |
Flacons | |
5,2 n | |
5,2 in | |
2 in |
Boîte pour flacons cryogéniques en carton | |
Flacons | |
-196°C | |
13,3 cm | |
13,3 cm | |
5 cm |