Learn More
MP Biomedicals™ Caséine, testée en vitamines, 30 mesh
Utilisée comme fromage, additif alimentaire et liant pour les allumettes de sûreté.
Marque: MP Biomedicals™ 0290452025
Code nomenclature Nacres: KC.23
Informations supplémentaires : CAS : 68308-23-6 Poids : 11.35000kg
Description
- Phosphoprotéine
- Extrait à partir de lait de vache
- Utilisée comme source alimentaire
- N° CAS : 9000-71-9
Spécification
Caséine | |
Poudre | |
25 lb |
Jaune | |
Utilisée comme fromage, additif alimentaire et liant pour les allumettes de sûreté | |
Stockage à température ambiante (15°C à 30°C) |