Learn More
MP Biomedicals™ Caséine, testée en vitamines, 30 mesh
Utilisée comme fromage, additif alimentaire et liant pour les allumettes de sûreté.
343.44€ - 4833.60€
Spécification
Type de produit | Casein |
---|---|
Couleur | Yellow |
Format | Powder |
À utiliser avec (application) | Used as cheese, food additive and binder for safety matches |
Conditions de stockage | Store at room temperature (15°C to 30°C) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455722
|
MP Biomedicals™
0290452005 |
5 lb |
343.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11465722
|
MP Biomedicals™
0290452025 |
25 lb |
1540.18€
25lb |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11432490
|
MP Biomedicals™
0290452080 |
100 lb |
4833.60€
100lb |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Phosphoprotéine
- Extrait à partir de lait de vache
- Utilisée comme source alimentaire
- N° CAS : 9000-71-9
Spécification
Casein | |
Powder | |
Store at room temperature (15°C to 30°C) |
Yellow | |
Used as cheese, food additive and binder for safety matches |