Learn More
Caspase-12 Antibody [Alexa Fluor« 350], R&D Systems™
Code produit 30498668 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498668 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498668 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335067AF350
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Caspase-12 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Caspase-12
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Apoptosis Related Cysteine Protease, CASP 12, casp12, CASP12P1, Caspase 12 pseudogene 1, Caspase12, UNQ9415
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human Caspase-12 (NP_001177945.2).,, Sequence:, FNNRNCQSLKDKPKVIIMQACRGNGAGIVWFTTDSGKASADTHGRLLQGNICNDAVTKAHVEKDFIAFKSSTPHNVSWRHETNGSVFISQIIYYFREYSWS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Caspases
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100506742
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG