missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase-12 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30499515 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30499515 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30499515 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335067PE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Caspase-12 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Caspase-12
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène Apoptosis Related Cysteine Protease, CASP 12, casp12, CASP12P1, Caspase 12 pseudogene 1, Caspase12, UNQ9415
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human Caspase-12 (NP_001177945.2).,, Sequence:, FNNRNCQSLKDKPKVIIMQACRGNGAGIVWFTTDSGKASADTHGRLLQGNICNDAVTKAHVEKDFIAFKSSTPHNVSWRHETNGSVFISQIIYYFREYSWS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Caspases
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100506742
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.