Learn More
Caspr2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Caspr2 |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18664072
|
Novus Biologicals
NBP2-98329-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18670475
|
Novus Biologicals
NBP2-98329-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Caspr2 Polyclonal antibody specifically detects Caspr2 in Mouse samples. It is validated for ELISASpécification
| Caspr2 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 26047 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| AUTS15, CASPR2DKFZp781D1846, CDFE, Cell recognition molecule Caspr2, contactin associated protein-like 2, contactin-associated protein 2, contactin-associated protein-like 2, homolog of Drosophila neurexin IV, KIAA0868, NRXN4Caspr2, PTHSL1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Caspr2 (Accession#: NP_001004357.2; Met 1-Ser 1262) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |