Description
CAT1 Polyclonal antibody specifically detects CAT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | CAT1 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | FITC |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | amino acid transporter, cationic 1, ATRC1ERR, CAT-1System Y+ basic amino acid transporter, Ecotropic retroviral leukemia receptor homolog, ecotropic retroviral receptor, Ecotropic retrovirus receptor homolog, HCAT1, high affinity cationic amino acid transporter 1, REC1LCAT1, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 1, Solute carrier family 7 member 1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 530-629 of human CAT1 (NP_003036.1).,, Sequence:, TSLIAVLIITFCIVTVLGREALTKGALWAVFLLAGSALLCAVVTGVIWRQPESKTKLSFKVPFLPVLPILSIFVNVYLMMQLDQGTWVRFAVWMLIGFIIYFGYGLWHSEEASLDADQARTPDGNLDQCK |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?