Learn More
Cathepsin V Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Cathepsin V
Concentration 0.22 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16858484
Afficher les documents
Proteintech
18442-1-AP-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16848484
Afficher les documents
Proteintech
18442-1-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cathepsin V (CTSU, CTSV, CATL2, cathepsin U, cathepsin L2) is a lysosomal cysteine proteinase that influences corneal physiology, and mediates degradation of invariant chain in human thymus. Cathepsin V is present in corneal epithelium, activated macrophages, and colorectal and breast carcinomas. A 1.8-kb mRNA to Cathepsin V is present in normal human thymus and testis. Cathepsin V is a member of the peptidase C1 family. Cysteine proteinases are synthesized as preproenzymes, which are processed to the corresponding proenzymes. The proenzymes are either targeted to the lysosome or continue along the cellular secretory route.
Spécification
Spécification
Cathepsin V
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O60911
1515
Cathepsin V Fusion Protein Ag13284
Primary
-20°C
CTSV
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
cathepsin L2, Cathepsin U, Cathepsin V, CATL2, CTSL2, CTSU, CTSV
CTSV
IgG
Antigen Affinity Chromatography