missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cav2.2 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Code produit 30602692 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30602692 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30602692 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347733UV

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Cav2.2 Polyclonal antibody specifically detects Cav2.2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cav2.2
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BIII, Brain calcium channel III, CACNL1A5calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, CACNN, calcium channel alpha12.2 subunit, calcium channel, N type, calcium channel, voltage-dependent, alpha 1B subunit, N type, calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1B subunit, calcium channel, voltage-dependent, N type, alpha 1B subunit, Cav2.2, Cav2.2 voltage-gated Ca2+ channel, L type, alpha-1 polypeptide isoform 5, voltage-dependent N-type calcium channel subunit alpha-1B, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav2.2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène calcium channel, voltage-dependent, N type, alpha 1B subunit. (Uniprot# Q00975)
Méthode de purification Immunogen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 774
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.