missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CBFA2T3 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
CBFA2T3 Polyclonal antibody specifically detects CBFA2T3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | CBFA2T3 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | core-binding factor, runt domain, alpha subunit 2; translocated to, 3, hMTG16, MTG16ETO2, MTG8-related protein 2, MTGR2MTG8-related gene 2, Myeloid translocation gene on chromosome 16 protein, protein CBFA2T3, Zinc finger MYND domain-containing protein 4, ZMYND4myeloid translocation gene 8 and 16b |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 593-653 of human CBFA2T3 (NP_005178.4).,, Sequence:, DRDPLHPEHLSKRPCTLNPAQRYSPSNGPPQPTPPPHYRLEDIAMAHHFRDAYRHPDPRELRERHRPLVVPGSRQEEVIDHKLTER |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?