missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CC Chemokine Receptor D6 Antibody (196124), Biotin, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
CC Chemokine Receptor D6 Monoclonal antibody specifically detects CC Chemokine Receptor D6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
Spécification
| Antigène | CC Chemokine Receptor D6 |
| Applications | Flow Cytometry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 196124 |
| Conjugué | Biotin |
| Dilution | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | C-C chemokine receptor D6, CCR10CCR9D6CC-chemokine-binding receptor JAB61, chemokine (C-C) receptor 9, chemokine binding protein 2, Chemokine receptor CCR-10, Chemokine receptor CCR-9, chemokine receptor D6, chemokine-binding protein 2, Chemokine-binding protein D6, CMKBR9chemokine (C-C motif) receptor 9, hD6, MGC126678, MGC138250 |
| Espèces hôtes | Rat |
| Immunogène | RBL-1 rat basophilic leukemia cell line transfected with human CC Chemokine Receptor D6, Met1-Ala384, Accession # O00590 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?