missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CCDC109A Monoclonal antibody specifically detects CCDC109A in Human samples. It is validated for Western Blot,KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | CCDC109A |
| Applications | Western Blot, KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL3576 |
| Conjugué | DyLight 405 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | C10orf42, coiled-coil domain containing 109A, coiled-coil domain-containing protein 109A, FLJ46135 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8NE86, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?