Learn More
CCK-AR Antibody (377251), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18688003 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18688003 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18688003 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2680A
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CCK-AR Monoclonal specifically detects CCK-AR in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CCK-AR
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 377251
Conjugué APC
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CCK1-R, CCK-A, CCK-A receptor, CCK-AR, CCKRA, cholecystokinin A receptor, cholecystokinin receptor type A, cholecystokinin type-A receptor, Cholecystokinin-1 receptor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CCK-A R, Met1-Gln428, Accession # P32238
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Diabetes Research, GPCR, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 886
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus