Learn More
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (24822), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Code produit 18621550 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621550 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18621550 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB279J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.91€
    673.05€ / 0.1mL
    Économisez 112.86€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CCL2/JE/MCP-1
Applications Neutralization, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 24822
Conjugué Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot, Neutralization
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human CCL2/JE/MCP-1
Méthode de purification Protein A or G purified from ascites
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6347
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus