missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL20/MIP-3 alpha Antibody (114908) [FITC], Novus Biologicals™

Code produit 30662095 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30662095 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30662095 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB7601F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

CCL20/MIP-3 alpha Monoclonal antibody specifically detects CCL20/MIP-3 alpha in Mouse samples. It is validated for ELISA Standard (Matched Pair),Neutralization,ELISA Capture (Matched Antibody Pair),ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CCL20/MIP-3 alpha
Applications ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Classification Monoclonal
Clone 114908
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène beta chemokine exodus-1, Beta-chemokine exodus-1, CC chemokine LARC, C-C motif chemokine 20, chemokine (C-C motif) ligand 20, CKb4, exodus-1, LARCLiver and activation-regulated chemokine, MIP-3a, MIP-3-alpha, MIP3AMacrophage inflammatory protein 3 alpha, SCYA20Small-inducible cytokine A20, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20, ST38
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse CCL20/MIP-3 alpha , Ala28-Met97, Accession # O89093
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6364
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.