missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL21/6Ckine Antibody (MM0146-2H26), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-12103CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCL21/6Ckine Monoclonal antibody specifically detects CCL21/6Ckine in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry
Spécification
| CCL21/6Ckine | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| 6CkineSmall-inducible cytokine A21, Beta-chemokine exodus-2, chemokine (C-C motif) ligand 21, CKb9, member 21, SCYA21MGC34555, secondary lymphoid tissue chemokine, SLCSecondary lymphoid-tissue chemokine | |
| Human recombinant CCL21/6Ckine | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines | |
| 6366 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| MM0146-2H26 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu