Learn More
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Antibody (SR1150), Novus Biologicals™
Code produit 18607474 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607474 50 μg 50µL
18673275 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18607474 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32264550ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CCL23/Ck beta 8-1/MIP3
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1150
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Serum 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 (Uniprot #: P55773)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6368
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus