Learn More
CCL28 Antibody (012), PerCP, Novus Biologicals™
Code produit 18607570 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607570 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607570 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289585PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
CCL28 Monoclonal specifically detects CCL28 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CCL28
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 012
Conjugué PerCP
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène chemokine (C-C motif) ligand 28, member 28, MGC71902, Protein CCK1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL28 (Accession#: NP_683513.1; Ile23-Tyr127).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56477
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus