missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL4/MIP-1 beta Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18606856 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18606856 100 μg 100µL
18603948 20 μg 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606856 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305561100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CCL4/MIP-1 beta Polyclonal antibody specifically detects CCL4/MIP-1 beta in Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CCL4/MIP-1 beta
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène ACT2, ACT-2, AT744.1, C-C motif chemokine 4, chemokine (C-C motif) ligand 4, G-26, G-26 T-lymphocyte-secreted protein, HC21, LAG1, LAG-1, Lymphocyte activation gene 1 protein, Macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1B, MIP1B1, MIP-1-beta, MIP-1-beta(1-69), PAT 744, Protein H400, SCYA2, SCYA4, secreted protein G-26, SIS-gamma, small inducible cytokine A4 (homologous to mouse Mip-1b), Small-inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-92 of human CCL4/MIP-1 beta (NP_002975.1). MKLCVTVLSLLMLVAAFCSPALSAPMGSDPPTACCFSYTARKLPRNFVVDYYETSSLCSQPAVVFQTKRSKQVCADPSESWVQEYVYDLELN
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6351
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.