Learn More
CCL6/C10 Antibody (RM0183-7J13), Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Code produit 18001029 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001029 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001029 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP212420APCCY7
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CCL6/C10 Monoclonal specifically detects CCL6/C10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CCL6/C10
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone RM0183-7J13
Conjugué APC-Cyanine7
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Symboles de gène(s) Ccl6
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse recombinant CCL6/C10
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chemokines and Cytokines
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 20305.0
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2
Gamme de produits Novus