missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL8/MCP-2 Antibody (CCL8/3683), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-14173PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCL8/MCP-2 Monoclonal antibody specifically detects CCL8/MCP-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CCL8/MCP-2 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| C-C motif chemokine 8, chemokine (C-C motif) ligand 8, HC14, MCP2, MCP-2, member 8 (monocyte chemotactic protein 2), monocyte chemoattractant protein 2, SCYA10, small-inducible cytokine A8 | |
| Human recombinant CCL8/MCP-2 protein fragment (around aa1-99) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P80075) | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Signal Transduction | |
| 6355 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CCL8/3683 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu