Learn More
CCR1 Antibody (643854R) [PerCP], R&D Systems™
Code produit 18605114 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605114 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18605114 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB5986RC
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CCR1 Monoclonal specifically detects CCR1 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CCR1
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 643854R
Conjugué PerCP
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène C-C chemokine receptor type 1, CC-CKR-1, CCR-1, CD191, CD191 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 1, CKR1, CKR-1, CMKBR1SCYAR1, CMKR1, HM145C-C CKR-1, LD78 receptor, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor, MIP-1alpha-R, MIP1aR, RANTES receptor, RANTES-R
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse CCR1, Extracellular regions (aa 1-34, aa 92-107, aa 172-192, aa 265-281), Accession # P51675
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1230
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus