missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR10/GPR2 Antibody (314305), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3478CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCR10/GPR2 Monoclonal antibody specifically detects CCR10/GPR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF-reported
Spécification
| CCR10/GPR2 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CC chemokine receptor 10, C-C chemokine receptor type 10, C-C CKR-10, CC-CKR-10, CCR-10, chemokine (C-C motif) receptor 10, G protein-coupled receptor 2, GPR2G-protein coupled receptor 2 | |
| Y3 rat myeloid cell line transfected with human CCR10, Gln8-Asn362, Accession # P46092 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 2826 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 314305 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu