missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR2 Antibody (475301), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB55381PECY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCR2 Monoclonal antibody specifically detects CCR2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CCR2 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 475301 | |
| Flow Cytometry | |
| C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor | |
| L1.2 mouse pro-B cell line transfected with mouse CCR2 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 729230 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu