missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR4 Antibody (205410), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1567APCCY7
601.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCR4 Monoclonal antibody specifically detects CCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CCR4 | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 205410 | |
| Flow Cytometry | |
| C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5 | |
| Human CCR4 transfectants, Met1-Leu360, Accession # P51679 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 1233 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu