missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR5 Antibody (225307) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB18041JF525
490.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Spécification
| CCR5 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5 | |
| C6 rat glioma cell line transfected with mouse CCR5, Accession # P51682 | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 1234 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 225307 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu