missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR9 Antibody (248621), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1791PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCR9 Monoclonal antibody specifically detects CCR9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CCR9 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 248621 | |
| Flow Cytometry | |
| C-C chemokine receptor type 9, C-C CKR-9, CC-CKR-9, CCR-9, CDw199, CDw199 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 9, G protein-coupled receptor 28, GPR28, GPR-9-6G-protein coupled receptor 28 | |
| Human CCR9 transfectants, Met1-Leu369, Accession # P51686 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 10803 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu