Learn More
Norme de viscosité CCS, ASTM D 5293 et spécification SAE J304, Paragon Scientific™
Les étalons de viscosité CCS Paragon certifiés ISO 17025 / ISO 17034 sont conçus pour l'étalonnage et la vérification des équipements analytiques utilisés dans les tests de simulateur de démarrage à froid (CCS) conformément aux spécifications ASTM D5293 et SAE J300.
Marque: Paragon Scientific CL10
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 68649-11-6 Poids : 0.90000kg
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité totale conforme aux normes nationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Flacon ambré en verre | |
Yes | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- CCS Viscosity Standard, CL100 (CL10)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: dec-1-ene
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.