Learn More
Norme de viscosité CCS, ASTM D 5293 et spécification SAE J313, Paragon Scientific™
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité totale conforme aux normes nationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon ambré en verre |
Certificat d’analyse | Yes |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 ml |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Norme de viscosité CCS, ASTM D 5293 et spécification SAE J313, Paragon Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu