Learn More
Norme de viscosité CCS, ASTM D 5293 et spécification SAE J328, Paragon Scientific™
Les étalons de viscosité CCS Paragon certifiés ISO 17025 / ISO 17034 sont conçus pour l'étalonnage et la vérification des équipements analytiques utilisés dans les tests de simulateur de démarrage à froid (CCS) conformément aux spécifications ASTM D5293 et SAE J300.
Marque: Paragon Scientific CL74
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité totale conforme aux normes nationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Flacon ambré en verre | |
Yes | |
Liquide |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.