Learn More
CD10 Mouse, PE-Cy7, Clone: SN5c, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
248.85€ - 2100.00€
Spécification
| Antigène | CD10 |
|---|---|
| Clone | SN5c |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15991658
|
EnquireBio
QAB21-PE7-25Tests |
25 Tests |
248.85€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981658
|
EnquireBio
QAB21-PE7-100Tests |
100 Tests |
512.40€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15901668
|
EnquireBio
QAB21-PE7-500Tests |
500 Tests |
2100.00€
500 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD10 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 4311 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| SN5c | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine7 | |
| RUO | |
| NP_009219 | |
| MME | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |