Learn More
Novus Biologicals™ CD11a/CD18 Antibody (Scripps patent anti-CD11a) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
Antigène CD11a/CD18
Clone Scripps patent anti-CD11a
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30048466
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28609-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30044905
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28609-100ug
100 μg
338.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30047322
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28609-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD11a/CD18 Monoclonal antibody specifically detects CD11a/CD18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
CD11a/CD18
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD11 antigen-like family member A, CD11a antigen, CD11Aantigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alphapolypeptide, integrin alpha-L, integrin gene promoter, integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen1; alpha polypeptide), Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain, LFA-1, LFA-1 alpha, LFA1A, LFA-1A, lymphocyte function-associated antigen 1
Integrin a11/ ITAG11
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Scripps patent anti-CD11a
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q9UKX5
3683
IgG2
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.