Learn More
CD11b/c Mouse anti-Rat, FITC, Clone: OX-42, BD
Mouse Monoclonal Antibody
159.43€ - 610.00€
Spécification
Antigène CD11b/c
Clone OX-42
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15861239
Afficher les documents
BD Biosciences
561691
50 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
160.00€
159.43€ / 1 pièce
Économisez 0.57€
0.36% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10089333
Afficher les documents
BD Biosciences
554861
0.5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The OX-42 monoclonal antibody specifically binds to the CR3 complement (C3bi) receptor found on most monocytes, granulocytes, macrophages, dendritic cells, and microglia. It appears to recognize a common epitope shared by CD11b and CD11c (integrin αM and αX chains). OX-42 antibody inhibits C3bi binding activity.
Spécification
Spécification
CD11b/c
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Rat
IgG2a κ
Affinity Purified
OX-42
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.