Learn More
CD11c Armenian Hamster, PE, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
131.25€ - 288.75€
Spécification
| Antigène | CD11c |
|---|---|
| Clone | N418 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15991698
|
EnquireBio
QAB23-PE-25ug |
25 μg |
131.25€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981698
|
EnquireBio
QAB23-PE-100ug |
100 μg |
288.75€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD11c | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Armenian Hamster | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 16411 | |
| IgG | |
| Protein A/G Purified |
| N418 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_067309 | |
| Itgax | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |