missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD127 / IL-7Ra Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: A7R34, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

156.45€ - 327.60€

Specifications

Antigène CD127 / IL-7Ra
Clone A7R34
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
15982198
missing translation for 'viewDocuments'
EnquireBio
QAB55-PCP55-25ug
25 μg
156.45€
25µg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15972198
Ver documentos
EnquireBio
QAB55-PCP55-100ug
100 μg
327.60€
100µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD127 / IL-7Ra
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
16172
IgG2a κ
Protein A/G Purified
A7R34
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
NP_032385
Il17ra
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado