Learn More
CD138 (Syndecan-1) Rat, anti-Mouse, PE, Clone: 281-2, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
284.85€ - 653.40€
Spécification
Antigène CD138 (Syndecan-1)
Clone 281-2
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Conjugué PE
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17188671
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Stemcell Technologies
60035PE.1
25 μg
284.85€
25µg
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17178671
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Stemcell Technologies
60035PE
200 μg
653.40€
200µg
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • The 281-2 antibody reacts with an extracellular epitope on the core protein of mouse CD138 (Syndecan-1), a ∼60 - 100 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of pre-B cells, immature B cells, and normal and malignant plasma cells (but not mature circulating B cells)
  • CD138 is also expressed on non-hematopoietic cells such as embryonic mesenchymal cells, endothelial, epithelial and neural cells
  • CD138 is thought to act primarily as a receptor that modulates cell proliferation, cell migration and cell-matrix associations by linking the extracellular matrix to the cytoskeleton
  • Theparin sulfate and chondroitin sulfate moieties attached to CD138 associate with several proteins, including collagens, fibronectin, tenascin, thrombospondin and certain cytokines
Tekniske data
Tekniske data
CD138 (Syndecan-1)
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
PE
Mouse
Primary
281-2
Monoclonal
Rat
IgG2a κ
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.