Learn More
CD14 Antibody (134620R), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals FAB3832RAPCCY7
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 30031578
  • 684.00€ / 0.10mL
Description
CD14 Monoclonal antibody specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD14
Monoclonal
APC-Cyanine7
PBS
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
134620R
Flow Cytometry
CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD14, Thr20-Cys352, Accession # P08571
0.1 mL
Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid Cell Markers, Stem Cell Markers
929
Store at 4C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.