Learn More
CD14 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
341.25€ - 738.15€
Spécification
| Antigène | CD14 |
|---|---|
| Clone | 61D3 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15991738
|
EnquireBio
QAB26-PCP55-25Tests |
25 Tests |
341.25€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981738
|
EnquireBio
QAB26-PCP55-100Tests |
100 Tests |
738.15€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD14 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 929 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| 61D3 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| RUO | |
| NP_000582 | |
| CD14 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |