Learn More
CD14 Mouse, Qfluor 710, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 469.00€
Spécification
Antigène | CD14 |
---|---|
Clone | 61D3 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951748
|
EnquireBio
QAB26-QF710-25Tests |
25 Tests |
203.00€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15941748
|
EnquireBio
QAB26-QF710-100Tests |
100 Tests |
469.00€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CD14 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
929 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
61D3 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_000582 | |
CD14 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |